1-(2-Bromphenyl)piperidin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52750-25G
OR52750-5G
APOSOR52750-25GEA
271
CHF
APOSOR52750-25G
APOSOR52750-5G
1-(2-Bromphenyl)piperidin 96%
1-(2-Bromphenyl)piperidin
Formel:
C₁₁H₁₄BrN Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04112586 CAS-Nummer: 156808-79-6 |