trans-10-Hydroxy-2-decenoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52746-1G
OR52746-5G
APOSOR52746-1GEA
25.8
CHF
APOSOR52746-1G
APOSOR52746-5G
trans-10-Hydroxy-2-decenoic acid 98%
trans-10-Hydroxy-2-decenoic acid
Formel:
C₁₀H₁₈O₃ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00204506 CAS-Nummer: 14113-05-4 |