5-Amino-2-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
5-Amino-2-picoline, 6-Methylpyridin-3-amine, 3Amino6methylpyridine, 6-Methyl-3-pyridinamine, 3Amino6picoline
OR5274-25G
OR5274-5G
APOSOR5274-25GEA
64.5
CHF
APOSOR5274-25G
APOSOR5274-5G
5-Amino-2-methylpyridin 98%
5-Amino-2-methylpyridin
Formel:
C₆H₈N₂ MW: 108,14 g/mol Melting Pt: 95…99 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00833389 CAS-Nummer: 3430-14-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |