(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Chloro-4-methoxybenzylamine
OR52670-1G OR52670-5G
APOSOR52670-1GEA 105 CHF
APOSOR52670-1G APOSOR52670-5G
(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine
(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine
Formel: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,63 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00995395
CAS-Nummer: 115514-77-7
UN: 1760
ADR: 8,III