(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane-N,N'-bis(2-diphenylphosphino-1-naphthoyl)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N,N'-((1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diyl)bis(2-(diphenylphosphino)-1-naphthamide), (R,R)-DACH-Naphthyl Trost Ligand
OR52644-1G OR52644-250MG
APOSOR52644-1GEA 149 CHF
APOSOR52644-1G APOSOR52644-250MG
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane-N,N'-bis(2-diphenylphosphino-1-naphthoyl)
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane-N,N'-bis(2-diphenylphosphino-1-naphthoyl)
Formel: C₅₂H₄₄N₂O₂P₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02684551
CAS-Nummer: 174810-09-4