9-(4-Bromophenyl)carbazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 9-(4-Bromophenyl)-9H-carbazole
OR52631-25G
APOSOR52631-25GEA 0 CHF
APOSOR52631-25G
9-(4-Bromophenyl)carbazole
9-(4-Bromophenyl)carbazole
Formel: C₁₈H₁₂BrN
MW: 322,21 g/mol
Melting Pt: 147…151 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11617969
CAS-Nummer: 57102-42-8