5-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR52607-1G OR52607-5G
APOSOR52607-1GEA 29.3 CHF
APOSOR52607-1G APOSOR52607-5G
5-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
5-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formel: C₆H₅BrN₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11655928
CAS-Nummer: 1010120-55-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III