trans-N-Fmoc-4-tert-butoxy-L-proline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52599-10G
OR52599-1G
OR52599-5G
APOSOR52599-10GEA
0
CHF
APOSOR52599-10G
APOSOR52599-1G
APOSOR52599-5G
trans-N-Fmoc-4-tert-butoxy-L-proline 95%
trans-N-Fmoc-4-tert-butoxy-L-proline
Formel:
C₂₄H₂₇NO₅ Melting Pt: 63 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00151930 CAS-Nummer: 122996-47-8 |