2-Di-t-butylphosphino-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: t-BuXPhos, Di-tert-butyl(2',4',6'-triisopropyl-[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine, 2-Di-tert-butylphosphino-2',4',6'-triisopropylbiphenyl, tBuXPhos
OR52584-10G OR52584-5G OR52584-25G OR52584-100G
APOSOR52584-10GEA 0 CHF
APOSOR52584-10G APOSOR52584-5G APOSOR52584-25G APOSOR52584-100G
2-Di-t-butylphosphino-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl
2-Di-t-butylphosphino-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl
Formel: C₂₉H₄₅P
Melting Pt: 148…151 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06411306
CAS-Nummer: 564483-19-8