(1R,4R)-2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52583-1G
OR52583-250MG
OR52583-500MG
APOSOR52583-1GEA
532
CHF
APOSOR52583-1G
APOSOR52583-250MG
APOSOR52583-500MG
(1R,4R)-2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride 95%
(1R,4R)-2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Formel:
C₅H₁₀ClNO MW: 135,59 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01321291 CAS-Nummer: 601515-79-1 |