(4-Bromopyridin-2-yl)methanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR52531-1G OR52531-5G
APOSOR52531-1GEA 240 CHF
APOSOR52531-1G APOSOR52531-5G
(4-Bromopyridin-2-yl)methanamine 95%
(4-Bromopyridin-2-yl)methanamine
Formel: C₆H₇BrN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07374903
CAS-Nummer: 865156-50-9