2-(2,4-Dichlorphenoxy)propionsäurehydrazid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR5251-10G
OR5251-25G
OR5251-50G
APOSOR5251-10GEA
155
CHF
APOSOR5251-10G
APOSOR5251-25G
APOSOR5251-50G
2-(2,4-Dichlorphenoxy)propionsäurehydrazid 97%
2-(2,4-Dichlorphenoxy)propionsäurehydrazid
Formel:
C₉H₁₀Cl₂N₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00204152 CAS-Nummer: 15253-89-1 |