Ethyl-1-methyl-4-nitroimidazole-2-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Ethyl 1-methyl-4-nitro-1H-imidazole-2-carboxylate
OR52509-5G
APOSOR52509-5GEA
101
CHF
APOSOR52509-5G
Ethyl-1-methyl-4-nitroimidazole-2-carboxylate 98%
Ethyl-1-methyl-4-nitroimidazole-2-carboxylate
Formel:
C₇H₉N₃O₄ MW: 199,17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03789110 CAS-Nummer: 109012-23-9 |