Bromkresolgrün
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,3',5,5'-Tetrabrom-m-kresolsulfonphthaleinBCG
APOSOR5250-25GEA 184 CHF
APOSOR5250-25G APOSOR5250-5G
Bromkresolgrün
Bromkresolgrün
Formel: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
MW: 698,02 g/mol
Melting Pt: 225 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005874
CAS-Nummer: 76-60-8
EINECS: 200-972-8