N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumdichlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR5247-100GEA 280 CHF
APOSOR5247-100G
N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumdichlorid 95%
N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammoniumdichlorid
Formel: (CH₃)₂NC₆H₄NH₂·2HCl
MW: 209,12 g/mol
Melting Pt: 222 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012991
CAS-Nummer: 536-46-9
EINECS: 208-635-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II