Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(Ethoxycarbonyl)cyclobutanecarboxylic acid
OR52464-5G
APOSOR52464-5GEA 173 CHF
APOSOR52464-5G
Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid ethyl ester
Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid ethyl ester
Formel: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Dichte: 1.117 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10699115
CAS-Nummer: 54450-84-9