N-Methylbiphenyl-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52423-1G OR52423-250MG OR52423-5G OR52423-25G
APOSOR52423-1GEA 26.2 CHF
APOSOR52423-1G APOSOR52423-250MG APOSOR52423-5G APOSOR52423-25G
N-Methylbiphenyl-2-amine 95%
N-Methylbiphenyl-2-amine
Formel: C₁₃H₁₃N
MW: 183,2500 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00179576
CAS-Nummer: 14925-09-8