(R)-(+)-2-Chlorpropionsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (R)-(+)-2-Chloropropanoic acid
OR52411-25G OR52411-5G OR52411-100G
APOSOR52411-25GEA 59.2 CHF
APOSOR52411-25G APOSOR52411-5G APOSOR52411-100G
(R)-(+)-2-Chlorpropionsäure 98%
(R)-(+)-2-Chlorpropionsäure
Formel: H₃CCHClCOOH
MW: 108,52 g/mol
Melting Pt: –12…0 °C
Dichte: 1.258 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 60 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064204
CAS-Nummer: 7474-05-7
UN: 2511
ADR: 8,III