3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3,5-Dichloro-3'-formyldiphenyl ether, Benzaldehyde,3-(3,5-dichlorophenoxy)-, m-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
OR5240-1G OR5240-5G
APOSOR5240-1GEA 38.3 CHF
APOSOR5240-1G APOSOR5240-5G
3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
Formel: C₁₃H₈Cl₂O₂
MW: 267,11 g/mol
Siedepunkt: 125 °C/0.03mmHg
Melting Pt: 48…55 °C
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003355
CAS-Nummer: 81028-92-4