Vanillin 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehydVanillinumVanillaldehydFEMA 3107
APOSOR52392-1KGEA 96 CHF
APOSOR52392-1KG
Vanillin 97+%
Vanillin
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 170 °C/15mmHg
Melting Pt: 81…83 °C
Dichte: 1,056 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 153 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006942
CAS-Nummer: 121-33-5
EINECS: 204-465-2