(S)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52358-5G
APOSOR52358-5GEA 180 CHF
APOSOR52358-5G
(S)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
(S)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
Formel: C₅H₁₀ClNO₃
MW: 167,5900 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06809590
CAS-Nummer: 1187929-04-9