Tetrapropylammoniumperruthenat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: TPAP, Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII)
OR52342-1G OR52342-5G
APOSOR52342-1GEA 97.5 CHF
APOSOR52342-1G APOSOR52342-5G
Tetrapropylammoniumperruthenat 95%
Tetrapropylammonium perruthenate
Formel: C₁₂H₂₈NO₄Ru
MW: 351.43 g/mol
Melting Pt: 160 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074914
CAS-Nummer: 114615-82-6
UN: 1479
ADR: 5.1 II