4-Amino-3-iod-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
OR52321-1G OR52321-25G OR52321-5G
APOSOR52321-1GEA 62.7 CHF
APOSOR52321-1G APOSOR52321-25G APOSOR52321-5G
4-Amino-3-iod-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin 98%
4-Amino-3-iod-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin
Formel: C₅H₄N₅I
MW: 261.03 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03787931
CAS-Nummer: 151266-23-8