N-Benzhydryl-N-methylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
N-Methylbenzhydrylamine
OR5228-1G
OR5228-500MG
APOSOR5228-1GEA
0
CHF
APOSOR5228-1G
APOSOR5228-500MG
N-Benzhydryl-N-methylamine
N-Benzhydryl-N-methylamine
Formel:
C₁₄H₁₅N Melting Pt: 38…42 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00467853 CAS-Nummer: 14683-47-7 UN: 3259 ADR: 8,III |