1-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1-propanone
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Bromophenyl)-2-methylpropan-1-one
OR52251-1G OR52251-5G
APOSOR52251-1GEA 114 CHF
APOSOR52251-1G APOSOR52251-5G
1-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1-propanone
1-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1-propanone
Formel: C₁₀H₁₁BrO
MW: 227,10 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09891214
CAS-Nummer: 49660-93-7