2-(Benzyloxy)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52207-100G OR52207-500G
APOSOR52207-100GEA 43.6 CHF
APOSOR52207-100G APOSOR52207-500G
2-(Benzyloxy)benzaldehyd 98%
2-(Benzyloxy)benzaldehyd
Formel: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212.25 g/mol
Siedepunkt: 326 °C
Dichte: 1.339 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016583
CAS-Nummer: 5896-17-3