3-Amino-2-chlor-6-methylpyridin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-2-chloro-6-picoline, 5-Amino-6-chloro-2-picoline
OR52200-25G
APOSOR52200-25GEA 129 CHF
APOSOR52200-25G
3-Amino-2-chlor-6-methylpyridin 96%
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
MW: 142,5900 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095213
CAS-Nummer: 39745-40-9