3-Methoxybrenzcatechin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,3-Dihydroxyanisole, 3-Methoxycatechol, 3-Methoxybenzene-1,2-diol
OR52178-25G OR52178-100G
APOSOR52178-25GEA 117 CHF
APOSOR52178-25G APOSOR52178-100G
3-Methoxybrenzcatechin
3-Methoxybrenzcatechin
Formel: C₇H₈O₃
MW: 140.14 g/mol
Siedepunkt: 146…147 °C
Melting Pt: 38…43 °C
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002191
CAS-Nummer: 934-00-9
EINECS: 213-276-4