1,3-Oxazole-5-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52173-1G OR52173-250MG
APOSOR52173-1GEA 456 CHF
APOSOR52173-1G APOSOR52173-250MG
1,3-Oxazole-5-carbaldehyde
1,3-Oxazole-5-carbaldehyde
Formel: C₄H₃NO₂
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD02179513
CAS-Nummer: 118994-86-8