3-Brom-5-nitrobenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52145-10G OR52145-1G OR52145-5G
APOSOR52145-10GEA 156 CHF
APOSOR52145-10G APOSOR52145-1G APOSOR52145-5G
3-Brom-5-nitrobenzaldehyd 95%
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrNO₃
MW: 230,02 g/mol
Melting Pt: 98…100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00100097
CAS-Nummer: 355134-13-3