2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(But-3-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran
OR52129-25G OR52129-5G
APOSOR52129-25GEA 269 CHF
APOSOR52129-25G APOSOR52129-5G
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Formel: C₉H₁₄O₂
Siedepunkt: 92…95 °C/18mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012352
CAS-Nummer: 40365-61-5