Bromacetonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR52127-100G OR52127-25G OR52127-500G
APOSOR52127-100GEA 87 CHF
APOSOR52127-100G APOSOR52127-25G APOSOR52127-500G
Bromacetonitril 97%
Bromacetonitril
Formel: BrCNCH₂
Siedepunkt: 148…150 °C
Dichte: 1.722 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001884
CAS-Nummer: 590-17-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III