3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid Pinacol ester, 2-(3,6-Dihydro-2H-pyran-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,6-Dihydro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-pyran, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran
OR52123-1G OR52123-25G OR52123-5G
APOSOR52123-1GEA 41.8 CHF
APOSOR52123-1G APOSOR52123-25G APOSOR52123-5G
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester 97%
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₉BO₃
MW: 210,08 g/mol
Melting Pt: 63…67 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11052631
CAS-Nummer: 287944-16-5