5-Chloro-3-methyl-1,2,4-thiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52111-1G
OR52111-250MG
OR52111-5G
APOSOR52111-1GEA
129
CHF
APOSOR52111-1G
APOSOR52111-250MG
APOSOR52111-5G
5-Chloro-3-methyl-1,2,4-thiadiazole
5-Chloro-3-methyl-1,2,4-thiadiazole
Formel:
C3H3ClN2S MW: 134,5873 g/mol Siedepunkt: 94…107 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08234803 CAS-Nummer: 21734-85-0 |