4-Brombenzoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: p-Bromobenzoyl chloride
OR52101-100G OR52101-250G OR52101-1KG
APOSOR52101-100GEA 76.6 CHF
APOSOR52101-100G APOSOR52101-250G APOSOR52101-1KG
4-Brombenzoylchlorid 98%
4-Brombenzoylchlorid
Formel: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
Siedepunkt: 174 °C/102mmHg
Melting Pt: 36…42 °C
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000683
CAS-Nummer: 586-75-4
EINECS: 209-580-1
UN: 3261
ADR: 8,II