Cyclopropanecarboxaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Cyclopropanecarbaldehyde
OR52083-100G OR52083-25G OR52083-5G
APOSOR52083-100GEA 179 CHF
APOSOR52083-100G APOSOR52083-25G APOSOR52083-5G
Cyclopropanecarboxaldehyde 98%
Cyclopropanecarboxaldehyde
Formel: C₄H₆O
MW: 70.09 g/mol
Siedepunkt: 98…101 °C
Dichte: 0.938 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 7 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012261
CAS-Nummer: 1489-69-6
UN: 2924
ADR: 3+8 II