2-Amino-3-iodphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52073-1G OR52073-5G
APOSOR52073-1GEA 610 CHF
APOSOR52073-1G APOSOR52073-5G
2-Amino-3-iodphenol 98%
2-Amino-3-iodphenol
Formel: C₆H₆INO
Melting Pt: 137 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 443921-86-6