5-Nitropicolinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Nitro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Nitropyridine-2-carboxylic acid, 5-Nitropicolinic acid
OR52054-25G OR52054-5G
APOSOR52054-25GEA 229 CHF
APOSOR52054-25G APOSOR52054-5G
5-Nitropicolinsäure 98%
5-Nitropicolinsäure
Formel: C₆H₄N₂O₄
MW: 168,11 g/mol
Melting Pt: 208…212 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114182
CAS-Nummer: 30651-24-2