6-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Amino-2-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
OR52050-1G
OR52050-100MG
OR52050-250MG
OR52050-500MG
OR52050-5G
APOSOR52050-1GEA
330
CHF
APOSOR52050-1G
APOSOR52050-100MG
APOSOR52050-250MG
APOSOR52050-500MG
APOSOR52050-5G
6-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinamine
6-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinamine
Formel:
C₉H₁₃N₃ MW: 163,22 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03425745 CAS-Nummer: 92808-19-0 |