3-Brom-2-hydroxybenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52048-1G OR52048-5G
APOSOR52048-1GEA 29.7 CHF
APOSOR52048-1G APOSOR52048-5G
3-Brom-2-hydroxybenzonitril
3-Brom-2-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₄BrNO
MW: 198.02 g/mol
Melting Pt: 118…122 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11042854
CAS-Nummer: 13073-28-4