6-Phenyl-3-formylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5202-1G OR5202-250MG
APOSOR5202-1GEA 394 CHF
APOSOR5202-1G APOSOR5202-250MG
6-Phenyl-3-formylpyridin 97%
6-Phenyl-3-formylpyridin
Formel: C₁₂H₉NO
Melting Pt: 57…59 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03086130
CAS-Nummer: 63056-20-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III