Ethyl-5-bromo-2-methylnicotinate 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 5-bromo-2-methylnicotinate
OR51975-100G OR51975-25G OR51975-5G
APOSOR51975-100GEA 2230 CHF
APOSOR51975-100G APOSOR51975-25G APOSOR51975-5G
Ethyl-5-bromo-2-methylnicotinate 97+%
Ethyl-5-bromo-2-methylnicotinate
Formel: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244,09 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10698571
CAS-Nummer: 129477-21-0