2-Brom-5-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR51974-1G
OR51974-25G
OR51974-5G
APOSOR51974-1GEA
26.2
CHF
APOSOR51974-1G
APOSOR51974-25G
APOSOR51974-5G
2-Brom-5-nitrophenol
2-Brom-5-nitrophenol
Formel:
C₆H₄BrNO₃ MW: 218,0100 g/mol Melting Pt: 116…120 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00466299 CAS-Nummer: 52427-05-1 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |