3-Chlor-4-nitrobenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5193-1G OR5193-25G OR5193-5G
APOSOR5193-1GEA 26.2 CHF
APOSOR5193-1G APOSOR5193-25G APOSOR5193-5G
3-Chlor-4-nitrobenzoesäure
Formel: C₇H₄ClNO₄
Melting Pt: 178…180 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01632172
CAS-Nummer: 39608-47-4