2,3-Dihydroxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR51920-25G OR51920-5G OR51920-100G
APOSOR51920-25GEA 60.2 CHF
APOSOR51920-25G APOSOR51920-5G APOSOR51920-100G
2,3-Dihydroxybenzaldehyd 98%
2,3-Dihydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₃
Melting Pt: 104…109 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003324
CAS-Nummer: 24677-78-9
EINECS: 246-398-1