4-Nitro-m-anissäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
OR5192-100G OR5192-25G OR5192-5G
APOSOR5192-100GEA 131 CHF
APOSOR5192-100G APOSOR5192-25G APOSOR5192-5G
4-Nitro-m-anissäure
4-Nitro-m-anissäure
Formel: C₈H₇NO₅
Melting Pt: 233…235 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007353
CAS-Nummer: 5081-36-7