2-(1H-Imidazol-4-ylessigsäurehydrochlorid) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Imidazoleacetic acid hydrochloride, Imidazole-4-acetic acid monohydrochloride
OR51912-10G
OR51912-5G
OR51912-1G
OR51912-250MG
APOSOR51912-10GEA
0
CHF
APOSOR51912-10G
APOSOR51912-5G
APOSOR51912-1G
APOSOR51912-250MG
2-(1H-Imidazol-4-ylessigsäurehydrochlorid) 95%
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride
Formel:
C₅H₇ClN₂O₂ MW: 162,58 g/mol Melting Pt: 218…222 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012698 CAS-Nummer: 3251-69-2 EINECS: 221-840-6 |