Benzylnicotinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Picolinic acid benzyl ester, Pyridine-3-carboxylic acid benzyl ester, Benzyl 3-pyridinecarboxylate, 3-Pyridinecarboxylic acid benzyl ester, Nicotinic acid benzyl ester
OR51903-250G OR51903-50G OR51903-1KG
APOSOR51903-250GEA 140 CHF
APOSOR51903-250G APOSOR51903-50G APOSOR51903-1KG
Benzylnicotinat 98%
Benzylnicotinat
Formel: C₁₃H₁₁NO₂
Siedepunkt: 177 °C/8.25mmHg
Melting Pt: 24 °C
Dichte: 1.165 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00023584
CAS-Nummer: 94-44-0