2'-Methoxyacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone
OR5188-100G OR5188-25G
APOSOR5188-100GEA 227 CHF
APOSOR5188-100G APOSOR5188-25G
2'-Methoxyacetophenon 98%
2'-Methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 131 °C/18mmHg
Dichte: 1.09 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 108 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008725
CAS-Nummer: 579-74-8
EINECS: 209-446-2