2-Bromo-4-methoxybenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR51862-1G
OR51862-5G
OR51862-25G
APOSOR51862-1GEA
26.2
CHF
APOSOR51862-1G
APOSOR51862-5G
APOSOR51862-25G
2-Bromo-4-methoxybenzoic acid 98%
2-Bromo-4-methoxybenzoic acid
Formel:
C₈H₇BrO₃ MW: 231.0434 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11044843 CAS-Nummer: 74317-85-4 |